Learn More
Karl Hecht™ Braune Probenröhrchen aus Glas mit Schnappverschluss
Aus Braunglas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
110.24 € - 160.06 €
Spezifikation
Verschlussfarbe | Naturfarben |
---|---|
Farbe | Bernsteinfarbig |
Material | Glas |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Schnappverschluss |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15880348
|
Karl Hecht™
42786012 |
10 ml |
110.24 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15890348
|
Karl Hecht™
42786016 |
25 ml |
160.06 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15855335
|
Karl Hecht™
42786020 |
30 ml |
112.36 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Flacher Boden
- Mit Rollrand
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Naturfarben | |
Glas | |
Schnappverschluss | |
Probenfläschchen |
Bernsteinfarbig | |
Polyethylen | |
200/Packung |