Learn More
Ambion™ Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
2580.00 € - 5150.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
---|---|
Produkttyp | Kundenspezifische Ambion™ in-vivo-vorentwickelte siRNA |
Reinheit | Für In-vivo-HPLC |
Form | Fest |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15531114
|
Ambion™
4457307 |
250 nmol |
2580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15541114
|
Ambion™
4457309 |
1 μmol |
5150.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
RNA-Interferenz (RNAi) ist die geeignetste Methode für einen effizienten Gen-Knockdown, um Proteinfunktionen in einer Vielzahl unterschiedlicher Zellen untersuchen zu können. Verwenden Sie unseren GeneAssist™ anwenderspezifischen siRNA-Builder, um eine eigene siRNA zu entwerfen und zu bestellen.Spezifikation
Raumtemperatur | |
Kundenspezifische Ambion™ in-vivo-vorentwickelte siRNA | |
Für In-vivo-HPLC | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.