Learn More
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Ultrasensitive Hybridization Buffer
Firmeneigene Mischung aus Hybridisierungsbeschleunigern und Blockierungsmitteln, die die Hybridisierungsstufen erheblich verbessern
Marke: Invitrogen™ AM8670
196.70 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10500kg
Beschreibung
- Signale, die früher Tage zur Visualisierung brauchten, sind nun in Stunden erkennbar
- Lieferung in vier Flaschen zu je 125 ml
- Erhöhte Empfindlichkeit von Blot-Hybridisierungs-Experimenten
- Bis zu 100-fach höhere Empfindlichkeit von DNA-Sonden mit Random-Primer; 20-fach erhöhte Empfindlichkeit von RNA-Sonden
- Reduktion der Hybridisierungszeit auf 2 Stunden
- Bei Verwendung eines standardmäßigen Hybridisierungspuffers werden nur 1 bis 5 % der Zielmoleküle auf einem Blot mit der Sonde hybridisiert, was Blots zu einer relativ ineffektiven Methode für die Nukleinsäureanalyse macht (Vernier et al. (1996)Anal. Biochem. 235: 11-19); mit ULTRAhyb ultraempfindlichem Hybridisierungspuffer wird die Hybridisierungsreaktion nahezu abgeschlossen, sodass selbst Mengen von 10.000 Molekülen erkannt werden
- Kompatibel mit isotopisch und nichtisotopisch markierten RNA- und DNA-Sonden in Northern-, Southern- und Dot/Slot-Blots.
- Enthält 50 % Formamid und ist mit positiv geladenen Membranen kompatibel
- Benötigt 10 bis 100-mal weniger nicht-isotopisch markierte DNA-Sonde als Standard-Hybridisierungspuffer, wodurch in einer einzelnen Markierungsreaktion viele zusätzliche Hybridisierungen durchgeführt werden können
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
Ultraempfindlicher Hybridisierungspuffer | |
Raumtemperatur |
Hybridisierungspuffer | |
125 ml |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.