Learn More
Invitrogen™ ULTRAhyb™ Ultrasensitive Hybridization Buffer
Firmeneigene Mischung aus Hybridisierungsbeschleunigern und Blockierungsmitteln, die die Hybridisierungsstufen erheblich verbessern
281.00 € - 908.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
---|---|
Puffer | Hybridisierungspuffer |
Produkttyp | Ultraempfindlicher Hybridisierungspuffer |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10289154
|
Invitrogen™
AM8670 |
125 ml |
281.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10792117
|
Invitrogen™
AM8669 |
4 x 125 ml |
908.00 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Signale, die früher Tage zur Visualisierung brauchten, sind nun in Stunden erkennbar
- Lieferung in vier Flaschen zu je 125 ml
- Erhöhte Empfindlichkeit von Blot-Hybridisierungs-Experimenten
- Bis zu 100-fach höhere Empfindlichkeit von DNA-Sonden mit Random-Primer; 20-fach erhöhte Empfindlichkeit von RNA-Sonden
- Reduktion der Hybridisierungszeit auf 2 Stunden
- Bei Verwendung eines standardmäßigen Hybridisierungspuffers werden nur 1 bis 5 % der Zielmoleküle auf einem Blot mit der Sonde hybridisiert, was Blots zu einer relativ ineffektiven Methode für die Nukleinsäureanalyse macht (Vernier et al. (1996)Anal. Biochem. 235: 11-19); mit ULTRAhyb ultraempfindlichem Hybridisierungspuffer wird die Hybridisierungsreaktion nahezu abgeschlossen, sodass selbst Mengen von 10.000 Molekülen erkannt werden
- Kompatibel mit isotopisch und nichtisotopisch markierten RNA- und DNA-Sonden in Northern-, Southern- und Dot/Slot-Blots.
- Enthält 50 % Formamid und ist mit positiv geladenen Membranen kompatibel
- Benötigt 10 bis 100-mal weniger nicht-isotopisch markierte DNA-Sonde als Standard-Hybridisierungspuffer, wodurch in einer einzelnen Markierungsreaktion viele zusätzliche Hybridisierungen durchgeführt werden können
Anwendungen:
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
Hybridisierungspuffer | |
Ultraempfindlicher Hybridisierungspuffer | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.