Learn More
Merck Amicon™ Ultra-4 Zentrifugalfiltereinheiten
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
Marke: Merck UFC800324
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30150kg
Beinhaltet: Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung.EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
- Ultracel™-PL regenerierte Zellulosemembranen mit hoher Rückgewinnung mit MWCOs mit 3, 10, 30, 50 oder 100 kDa
- Die vertikale Membran reduziert die Polarisation für ultraschnelle Zentrifugationszeiten (nur 10 bis 15 min)
- Die hitzeversiegelte Membran lässt keine Downstream-Extraktion zu
- Universale Rotorkompatibilität
- Hohe Retentatrückgewinnung von > 90 %
- Hohe Konzentrationsfaktoren von 80- bis 100-fach (minimales endgültiges Konzentratvolumen: 200 μl)
- Einfache Probenüberwachung durch lichtdurchlässiges Gehäuse und Volumengraduierungen
- Der direkte Zugriff auf Pipettierproben macht den Verarbeitungsschritt zur Rückgewinnung von Konzentrat überflüssig
- Konzentration biologischer Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
- Aufreinigung makromolekularer Komponenten, die in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten gefunden werden
- Konzentration verdünnter oder vorgereinigter Proteine aus Säulenelutionsmitteln
- Entsalzung und Pufferaustausch
Spezifikation
Ja | |
3.000 Tage | |
3 cm2 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
24Pack | |
4 mL | |
17,3 mm |
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung | |
Nicht steril | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung | |
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen | |
Zentrifugenfilter | |
124 mm |