Learn More
Merck Amicon™ Ultra-4 Zentrifugalfiltereinheiten
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
138.00 € - 1405.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung |
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 3 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung |
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10131842
|
Merck
UFC805008 |
50 kDa | 8Pack | 22,7 mm |
155.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10191813
|
Merck
UFC800308 |
3 kDa | 8Pack | 22,7 mm |
155.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10384823
|
Merck
UFC800324 |
3 kDa | 24/Packung | 17,3 mm |
512.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10283383
|
Merck
UFC800396 |
3 kDa | 96Pack | 17,3 mm |
1120.00 €
96 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10640753
|
Merck
UFC801008 |
10 kDa | 8 Packung | 22,7 mm |
148.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10341782
|
Merck
UFC801024 |
10 kDa | 24/Packung | 17,2 mm |
495.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10158911
|
Merck
UFC801096 |
10 kDa | 96 Packung | 17,3 mm |
1405.00 €
96 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10677872
|
Merck
UFC803008 |
30 kDa | 8Pack | 22,7 mm |
138.00 €
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10687872
|
Merck
UFC803024 |
30 kDa | 24/Packung | 22,7 mm |
494.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10254762
|
Merck
UFC805024 |
50 kDa | 24/Packung | 22,7 mm |
456.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10540962
|
Merck
UFC810008 |
100 kDa | 8Pack | 22,7 mm |
140.00 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10638262
|
Merck
UFC810024 |
100 kDa | 24/Packung | 22,7 mm |
524.00 €
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10698062
|
Merck
UFC810096 |
100 kDa | 96Pack | 22,7 mm |
1160.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10210342
|
Merck
UFC803096 |
30 kDa | 96Pack | 22,7 mm |
1110.00 €
96 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||
10264762
|
Merck
UFC805096 |
50 kDa | 96Pack | 22,7 mm |
1115.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind. Erhältlich mit verschiedenen Durchmessern und Molekulargewichtsgrenzen.
- Ultracel™-PL regenerierte Zellulosemembranen mit hoher Rückgewinnung mit MWCOs von 3, 10, 30, 50 oder 100 kDa
- Die vertikale Membran reduziert die Polarisation für ultraschnelle Zentrifugationszeiten (nur 10 bis 15 min).
- Die hitzeversiegelte Membran lässt keine Downstream-Extraktion zu
- Universale Rotorkompatibilität
- Hohe Retentatrückgewinnung von >90 %
- Hohe Konzentrationsfaktoren von 80- bis 100-fach (minimales endgültiges Konzentratvolumen: 200 μl)
- Einfache Probenüberwachung durch lichtdurchlässiges Gehäuse und Volumengraduierungen
- Der direkte Zugriff auf Pipettierproben macht den Verarbeitungsschritt zur Rückgewinnung von Konzentrat überflüssig
- Konzentration biologischer Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
- Aufreinigung makromolekularer Komponenten, die in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten gefunden werden
- Konzentration verdünnter oder vorgereinigter Proteine aus Säulenelutionsmitteln
- Entsalzung und Pufferaustausch
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung | |
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen | |
4 mL |
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung | |
3 cm2 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
Zentrifugenfilter | |
124 mm |