Learn More
Amlexanox, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478426
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16478426 100 mg 100 Milligramm
16464457 50 mg 50 Milligramm
16428588 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16478426 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0713
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Amlexanox (AA673; Amoxanox; CHX3673) is a specific inhibitor of IKKε and TBK1, and inhibits the IKKε and TBK1 activity determined by MBP phosphorylation with an IC50 of approximately 1-2 μM.
Amlexanox (AA673
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amlexanox
CAS 68302-57-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H14N2O4
Menge 100 mg
Synonym AA673 Amoxanox CHX3673
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (335.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(N)N=C2C(C(C3=CC(C(C)C)=CC=C3O2)=O)=C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 298.29
Formelmasse 298.29
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism