Learn More
WTW™ Ammoniak- und Ammonium-Test Kits
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
Marke: WTW™ 250424
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57600kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Spezifikation
Salyticate | |
SpectroFlex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral | |
950 | |
100 Tests | |
CombiCheck Ammonium (NH4)-Reagenztestkit |
Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser | |
Zertifikate | |
4 bis 80 mg/l NH4-N, 5,2 bis 103 mg/l NH4+ | |
Photometrisch |