Learn More
WTW™ Ammoniak- und Ammonium-Test Kits
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
121.00 € - 229.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser |
---|---|
Testmethode | Photometrisch |
Produktcode | Marke | Bereich | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11748214
|
WTW™
251998 |
0 bis 50 mg/l NH4-N, 0,5 bis 64,4 mg/l NH4+ | CombiCheck Sulfat (SO4)-Reagenztestkit |
121.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11794745
|
WTW™
250424 |
4 bis 80 mg/l NH4-N, 5,2 bis 103 mg/l NH4+ | CombiCheck Ammonium (NH4)-Reagenztestkit |
126.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11752245
|
WTW™
252027 |
2 bis 150 mg/l NH4-N, 2,6 bis 193 mg/l NH4+ | Küvette |
163.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10218800
|
WTW™
250426 |
0,010 bis 3 mg/l NH4-N, 0,000 bis 0,730 mg/l NH3; (pH 8,5 bei 25 °C) | Kalzium (CA) Reagenztestkit |
229.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10115970
|
WTW™
250424 |
4 bis 80 mg/l NH4-N, 5,2 bis 103 mg/l NH4+ | CombiCheck Ammonium (NH4)-Reagenztestkit |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser | |
Photometrisch |