Learn More
WTW™ Ammoniak- und Ammonium-Test Kits
Testmaterialien für die AQA der photometrischen Routine- und Wasseranalyse für mehrstufige Ergebnissicherheit von photoLab™, pHotoFlex™ und Testkits
Marke:  WTW™ 250424
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57600kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11794745
  • 126.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Salyticate
SpectroFlex Photometer PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral
950
100 Tests
CombiCheck Ammonium (NH4)-Reagenztestkit
Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser
Zertifikate
4 bis 80 mg/l NH4-N, 5,2 bis 103 mg/l NH4+
Photometrisch
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ammonium Cell Test Method: photometric 4.0 - 80.0 mg/l NH
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium nitroprusside, troclosene sodium,dihydrate