Learn More
Amoxapine, MedChemExpress
Beschreibung
Amoxapine is a tetracyclic antidepressant of the dibenzoxazepine family, though it is often classified as a secondary amine tricyclic antidepressant.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amoxapine |
| CAS | 14028-44-5 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H16ClN3O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | CL-67772 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 8.33 mg/mL (26.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2N=C3N4CCNCC4)C3=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 313.78 |
| Mehr anzeigen |