Learn More
Amprenavir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493566
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493566 25 mg -
16489827 5 mg 5 Milligramm
16453357 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16493566 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17430
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.
Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amprenavir
CAS 161814-49-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H35N3O6S
Menge 25 mg
Synonym VX-478
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (197.77 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 505.63
Formelmasse 505.63
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus