Learn More
Thermo Scientific Chemicals AMPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 9.0
Artikelnummer. 15454729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15454729 100 mL 100 Milliliter
15464729 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454729 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62328.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 102029-60-7 | C7H16NNaO5S | 249.257 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102029-60-7
Summenformel C7H16NNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 249.257
MDL-Nummer MFCD00067500
InChI-Schlüssel UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 44119996
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxy-3[(1-Hydroxy-2-Methylpropan-2-yl)Amino]Propan-1-Sulfonat
SMILES CC(C)(CO)NCC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AMPSO buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL