Learn More
Amsacrine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465748
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16465748 10 mg 10 Milligramm
16461907 50 mg 50 Milligramm
16446226 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16465748 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13551A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride; acridinyl anisidide hydrochloride) is an inhibitor of topoisomerase II, and acts as an antineoplastic agent which can intercalates into the DNA of tumor cells.
Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amsacrine hydrochloride
CAS 54301-15-4
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20ClN3O3S
Menge 10 mg
Synonym m-AMSA hydrochloride acridinyl anisidide hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 429.92
Formelmasse 429.92
Reinheit (%) 98.98%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death