missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amsacrine, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Beschreibung
Amsacrine (m-AMSA
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amsacrine |
| CAS | 51264-14-3 |
| Farbe | Red |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H19N3O3S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | m-AMSA acridinyl anisidide |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 9.3 mg/mL (23.64 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 393.46 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur