Learn More
Amsacrine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436226
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. 16436226
Marke: Medchem Express HY13551
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Amsacrine (m-AMSA; acridinyl anisidide) is an inhibitor of topoisomerase II, and acts as an antineoplastic agent which can intercalates into the DNA of tumor cells.
Amsacrine (m-AMSA
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amsacrine
CAS 51264-14-3
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H19N3O3S
Menge 100 mg
Synonym m-AMSA acridinyl anisidide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 9.3 mg/mL (23.64 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 393.46
Formelmasse 393.46
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.