Learn More
Emma Safety Footwear Andes Sicherheitsschuhe
Verfügt über eine Zehenkappe aus Stahl und eine integrierte Edelstahlplatte. Die doppelschichtige, rutschfeste PU-Sohle bietet zusätzlichen Schutz vor Gefahren auf dem Boden.
Marke: Emma Safety Footwear MM30454838
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.39600kg
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Öl-Nubuk-Konstruktion
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Reflektierender 3M™-Besatz
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345-2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
38 |
Schnüre | |
Andes | |
Geöltes Nubuk | |
Stahl |