missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich Lab Technology™ Winkelrotor
Hettich Lab Technology™ Swing-Out Rotor with Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations
Marke: Hettich Lab Technology™ 1025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Komplett mit Trägern
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Ausgelegt für die langfristige, wiederholte Verwendung
Spezifikation
Ausschwingrotor | |
1,077 x G | |
C1011 Zentrifugenrotoren | |
Träger |
4 x 15 ml | |
3.000 U/min | |
50 ° | |
4 |