Learn More
Hettich Lab Technology™ Winkelrotor
Hettich Lab Technology™ Swing-Out Rotor with Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations
215.00 € - 750.00 €
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10286674
|
Hettich Lab Technology™
1025 |
4 x 15 ml | 1,077 x G | 3.000 U/min |
215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10597861
|
Hettich Lab Technology™
1619 |
15 x 15 ml | 2.701 × g | 4.000 U/min |
750.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10410333
|
Hettich Lab Technology™
1617 |
8 x 50 ml | 3.857 × g | 5.000 U/min |
705.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Complete with carriers
- Convenient and easy to use
- Built to withstand long-term, repeated use
Spezifikation
Ausschwingrotor | |
Träger |