Learn More
Anle138b, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492786 25 mg 25 Milligramm
16476337 5 mg 5 Milligramm
16450007 50 mg -
16420946 200 mg -
16414706 100 mg 100 Milligramm
16413618 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16492786 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101855
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Anle138b, an oligomeric aggregation inhibitor, blocks the formation of pathological aggregates of prion protein (PrPSc) and of α-synuclein (α-syn).
Anle138b strongly inhibits oligomer accumulation, neuronal degeneration, and disease progression in vivo. Anle138b has low toxicity and an excellent oral bioavailability and blood-brain-barrier penetration. Anle138b blocks Aβ channels and rescues disease phenotypes in a mouse model for amyloid pathology.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anle138b
CAS 882697-00-9
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H11BrN2O2
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (145.70 mM)
SMILES BrC1=CC(C2=CC(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)=NN2)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 343.17
Formelmasse 343.17
Reinheit (%) 99.18%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration