Learn More
STEMCELL Technologies Annexin V Bindungspuffer
Artikelnummer. 17167561
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 ml
Artikelnummer. 17167561
Marke: STEMCELL Technologies 1000334
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mouse monoclonal IgG2a, antibody against human, rhesus, cynomolgus HLA-DR, APC-conjugated
  • Annexin V Binding Buffer is an isotonic buffer used in conjunction with Annexin V dyes (e.g. Catalog #100-0329 and either 7-AAD (Catalog #75001) or Propidium Iodide (Catalog #75002))
  • This buffer contains an optimal concentration of calcium that facilitates the binding of Annexin V to phosphatidylserine on the cell surface, which is essential for the detection of early-stage cell apoptosis by flow cytometry
Spezifikation
Menge 50 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.