Learn More
Bax Mouse, Unlabeled, Clone: 3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 610983
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15895739
  • 610.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Proper development and maintenance of homeostasis within tissues is achieved through cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Members of the Bcl-2 protein family function to either inhibit (Bcl-2 and Bcl-XL) or promote (Bax and Bak) apoptosis.
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Bax
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Human Bax-α aa. 55-178
150 μg
Cell Biology
Canine, Human
IgG1
Western Blot
3
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.