Learn More
CD14 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 711, Clone: MPHIP9, BD
Mouse Monoclonal Antibody
353.00 € - 775.00 €
Spezifikation
Antigen CD14
Klon MPHIP9
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 711
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15802739
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563373
25 Tests
353.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15892729
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
563372
100 Tests
775.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The M φP9 monoclonal antibody specifically binds to human CD14, a 53-55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored and single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, this CD14-specific antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB. The purified antibody is suitable for staining acetone-fixed, frozen tissue sections.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV711 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon™ BV421 with an Ex Max of 405-nm and an acceptor dye with an Em Max at 711-nm. BD Horizon™ BV711 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect Cy™5.5 / Alexa Fluor™ 700-like dyes (eg, 712/20-nm filter). Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there may be moderate spillover into the Alexa Fluor™ 700 and PerCP-Cy™5.5 detectors. However, the spillover can be corrected through compensation as with any other dye combination.
Spezifikation
Spezifikation
CD14
Flow Cytometry
Brilliant Violet 711
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG2b κ
Affinity Purified
LPS receptor; LPS-R; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
MPHIP9
Monoclonal
Mouse
Human
Human Monocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.