Learn More
CD3 Mouse anti-Human, APC, Clone: HIT3A, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 561804
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15891349
  • 246.24 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The HIT3a monoclonal antibody specifically binds to the human CD3 ε-chain, a 20 kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex found on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody can be mitogenic for T lymphocytes. The CD3 complex plays a role in signal transduction during antigen recognition by the T cell receptor for antigen. HIT3a antibody does not stain intracellular CD3 unlike the other CD3-specific clone, UCHT1.
Spezifikation
Spezifikation
CD3
Monoclonal
APC
Mouse
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
HIT3A
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Human
IgG2a κ