Learn More
CD45RA Mouse anti-Human, APC, Clone: HI100, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 561884
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15891429
  • 279.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The HI100 monoclonal antibody specifically binds to the 220 kDa isoform of the human leukocyte common antigen, CD45RA. CD45RA is expressed on approximately 40-50% of peripheral CD4+ T cells, 50% of peripheral CD8+ T cells and on a portion of B cells and monocytes. The CD45RA antigen is expressed by naοve and activated T cells. CD45RA-specific antibodies are useful for the study of the suppressor/inducer subpopulation of CD4+ lymphocytes.
Spezifikation
Spezifikation
CD45RA
Monoclonal
APC
Mouse
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
HI100
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Human
IgG2b κ