missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EGF Receptor Mouse, Unlabeled, Clone: 13, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 610017

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15805219

  • 650.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Epidermal Growth Factor (EGF) elicits a variety of cellular responses that are initiated by EGF receptor (EGF-R) binding and activation of intrinsic tyrosine kinase activity. Following ligand binding, EGF receptor is autophosphorylated and, in turn, phosphorylates several other endogenous proteins including phospholipase C γ . These events initiate a number of intracellular responses that include increased levels of intracellular Ca2+ and transient expression of the nuclear oncogene products c-Myc and c-Fos.
Spezifikation

Spezifikation

EGF Receptor
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Human EGF Receptor aa. 1020 to 1046
150 μg
Cell Biology
Human, Mouse
IgG1
Western Blot
13
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only.