Learn More
EGF Receptor Mouse, Unlabeled, Clone: 13, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Antigen | EGF Receptor |
---|---|
Klon | 13 |
Konzentration | 250μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15895209
|
BD Biosciences
610016 |
50 μg |
330.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15805219
|
BD Biosciences
610017 |
150 μg |
650.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Epidermal Growth Factor (EGF) elicits a variety of cellular responses that are initiated by EGF receptor (EGF-R) binding and activation of intrinsic tyrosine kinase activity. Following ligand binding, EGF receptor is autophosphorylated and, in turn, phosphorylates several other endogenous proteins including phospholipase C γ . These events initiate a number of intracellular responses that include increased levels of intracellular Ca2+ and transient expression of the nuclear oncogene products c-Myc and c-Fos.Spezifikation
EGF Receptor | |
250μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 | |
Affinity Purified |
13 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Mouse | |
Human EGF Receptor aa. 1020 to 1046 | |
Primary | |
Store undiluted at -20°C. |
For Research Use Only.