Learn More
Anti-IgG1 κ, Maus, FITC, Klon: MOPC-21, Isotypkontrolle, BD
Marke: BD Biosciences 554679
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Das MOPC-21 Immunglobulin ist ein Mausmyelomprotein. Das MOPC-21 Immunglobulin wurde nach dem Screening auf niedrigen Hintergrund an einer Vielzahl von Mäusen und menschlichen Geweben als Isotyp-Kontrolle ausgewählt. Dieser Antikörper wird routinemäßig mittels Durchflusszytometrie getestet. Andere Anwendungen wurden bei BD Biosciences Pharmingen nur während der Antikörperentwicklung getestet oder in der Literatur angegeben.
Wirtsarten: Maus
Klon: MOPC-21
Isotyp: IgG1 κ
Spezies-Reaktivität: Nicht-humaner Primat
Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung, Isotypkontrolle
Spezifikation
Western Blot, Durchflusszytometrie | |
0.5 mg/ml | |
Maus- | |
0.1 mg | |
Unverdünnt bei 4 °C |
MOPC-21 | |
FITC | |
Affinitätsgereinigt | |
Nicht-humaner Primat | |
IgG1 κ |