missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-4 Rat anti-Mouse, APC, Clone: 11B11, BD

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 562045

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15881589

  • 196.08 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The 11B11 monoclonal antibody specifically binds to mouse Interleukin-4 (IL-4). The immunogen used to generate the 11B11 hybridoma was partially purified mouse IL-4 prepared from the supernatant of Phorbol 12-Myristate 13-Acetate (PMA)-stimulated EL-4 cells. The 11B11 antibody is reportedly a neutralizing antibody.

Spezifikation

Spezifikation

IL-4
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Partially Purified Mouse IL-4
25 μg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
11B11
APC
Rat
Affinity Purified
RUO
Mouse
IgG1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only.