Learn More
IL-5 Rat anti-Mouse/Human, Unlabeled, Clone: TRFK5, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 554393
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15897658
  • 469.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The TRFK5 antibody reacts with mouse interleukin-5 (IL-5) and has been reported to cross-react with human IL-5. The TRFK5 antibody has been reported to cross react with IL-5 from rhesus monkey. This is a neutralizing antibody.
Host Species: Rat
Clone: TRFK5
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Mouse, Human
Immunogen: Mouse Semi-Purified T-Cell Clone Supernatant
Functional Assay, Neutralization
Spezifikation
Spezifikation
IL-5
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse Semi-Purified T-Cell Clone Supernatant
0.5 mg
Immunology
Human, Mouse
IgG1 κ
ELISA
TRFK5
Unconjugated
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C