Learn More
IL-5 Rat anti-Mouse/Human, Unlabeled, Clone: TRFK5, BD
Rat Monoclonal Antibody
321.00 € - 469.00 €
Spezifikation
Antigen | IL-5 |
---|---|
Klon | TRFK5 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | ELISA |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15897658
|
BD Biosciences
554393 |
0.5 mg |
469.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15887658
|
BD Biosciences
554392 |
0.1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
The TRFK5 antibody reacts with mouse interleukin-5 (IL-5) and has been reported to cross-react with human IL-5. The TRFK5 antibody has been reported to cross react with IL-5 from rhesus monkey. This is a neutralizing antibody.
Host Species: Rat
Clone: TRFK5
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Mouse, Human
Immunogen: Mouse Semi-Purified T-Cell Clone Supernatant
Functional Assay, Neutralization
Spezifikation
IL-5 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Immunology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
TRFK5 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Mouse | |
Mouse Semi-Purified T-Cell Clone Supernatant | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C |
For Research Use Only.