Learn More
IL-5 Rat anti-Mouse/Human, Unlabeled, Clone: TRFK5, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 554392
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15887658
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The TRFK5 antibody reacts with mouse interleukin-5 (IL-5) and has been reported to cross-react with human IL-5. The TRFK5 antibody has been reported to cross react with IL-5 from rhesus monkey. This is a neutralizing antibody.
Host Species: Rat
Clone: TRFK5
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Mouse, Human
Immunogen: Mouse Semi-Purified T-Cell Clone Supernatant
Functional Assay, Neutralization
Spezifikation
Spezifikation
IL-5
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse Semi-Purified T-Cell Clone Supernatant
0.1 mg
Immunology
Human, Mouse
IgG1 κ
ELISA
TRFK5
Unconjugated
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C