Learn More
Invitrogen™ Anza™ 25 PaeI
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
96.25 € - 397.00 €
Spezifikation
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
---|---|
Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
Enzym | PaeI |
Kompatibler Puffer | Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer |
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
Beinhaltet: Anza™ Restriktionsenzym, Anza™ 10X-Puffer, Anza™ 10X Red Buffer
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15595710
|
Invitrogen™
IVGN0256 |
2000 E |
397.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15585710
|
Invitrogen™
IVGN0254 |
400 E |
96.25 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.• Ein Puffer für alle Restriktionsenzyme
• Ein Aufschlussprotokoll für alle DNA-Arten
• Vollständiger Verdau in 15 min
• Verdau über Nacht ohne Star-Aktivität
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
PaeI | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
Anza™ 10x Red Puffer, Anza™ 10x Puffer | |
37°C | |
Restriktionsenzymklonsystem | |
Anza™ |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.