Learn More
AP50 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | AP50 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885585
|
Proteintech
27355-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16875585
|
Proteintech
27355-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The heterotetrameric coat assembly protein complex, also known as the adaptor-related protein complex 2 (AP-2), belongs to the adaptor complexes medium subunits family. The mu 1 subunit of the AP-2 complex (AP2M1) is required for the activity of a vacuolar ATPase, which is responsible for proton pumping occurring in the acidification of endosomes and lysosomes. AP2M1 has also been shown to associate with the HIV-1 protein Nef, suggesting that Nef may use AP-2 complex to enhance the rate of endocytosis of both CD4 and class I MHC. AP2M1 may also play an important role in regulating the intracellular trafficking and function of cytotoxic T-lymphocyte associated (CTLA)-4 protein. At least two isoforms of AP2M1 are known to exist.Spezifikation
AP50 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
P84091, P84092, Q96CW1 | |
116563, 1173, 11773 | |
AP50 Fusion Protein Ag26059 | |
Primary | |
-20°C | |
AP2M1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Adaptin mu2, AP 2 complex subunit mu, AP 2 mu chain, AP2M1, AP50, CLAPM1, HA2 50 kDa subunit, KIAA0109, mu2 | |
Ap2m1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |