Learn More
Apalutamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16436978 10 mg -
16403037 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16436978 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16060
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Apalutamide (ARN-509) is a potent and competitive androgen receptor (AR) antagonist, binding AR with an IC50 of 16 nM.
Apalutamide (ARN-509) is a potent and competitive androgen receptor (AR) antagonist, binding AR with an IC50 of 16 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apalutamide
CAS 956104-40-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H15F4N5O2S
Menge 10 mg
Synonym ARN-509
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (104.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(N(C(N(C2=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)N=C2)C3=O)=S)C43CCC4)C=C1F
Molekulargewicht (g/mol) 477.43
Formelmasse 477.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death