Learn More
Apigenin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484907
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
200 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16484907 50 mg -
16499146 100 mg -
16469208 10 mg 10 Milligramm
16431516 200 mg 200 Milligramm
16422396 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16484907 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1201
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apigenin
CAS 520-36-5
Farbe Green Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O5
Menge 50 mg
Synonym 4',5,7-Trihydroxyflavone Apigenol C.I. Natural Yellow 1
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (308.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) 96.92%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation