Learn More
Apocynin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462489
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16462489 1 g
16461298 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462489 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0088
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Apocynin is a selective NADPH-oxidase inhibitor with an IC50 of 10 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apocynin
CAS 498-02-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O3
Menge 1 g
Synonym Acetovanillone
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (601.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.17
Reinheit (%) 99.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death