Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 12-Cap Strip
Passt auf MicroAmp Reaktionsröhrchen, Röhrchen-Streifen und 96-Well-Platten
Marke: Applied Biosystems™ N8011534
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
MicroAmp™ Deckelstreifen haben ein gewölbtes Profil und eignen sich für Endpunkt-PCR. 12-Kappen-Streifen sind entweder transparent oder in einem Set mit roten, orangen, blauen und grünen Kappen erhältlich.
- Wirkt sich nicht störend auf das Erfassen von Probenmesswerten aus
- Sichere Abdichtung zur Minimierung von Verdunstung
- Einfaches Befestigen und Entfernen
- Verwenden Sie MicroAmp Deckelstreifen zum Versiegeln von Röhrchen und Minimieren der Kontaminationsgefahr in den Proben-Wells und sorgen Sie damit für zuverlässige Ergebnisse
- Einfach zu bedienen
- Mit dem MicroAmp Cap Installationstool (separat erhältlich) können Sie die Deckel nach unten drücken und eine sichere Abdichtung erreichen
- Wenn Sie bereit sind, können Sie die Deckel ganz einfach mit den Endlaschen abziehen
- Farben erleichtern die Organisation
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur Nachverfolgung von Röhrchen während der Assay-Vorbereitung
Informationen zur Lizenz (Limited Label Licence) und zum Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
PCR, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR)
Spezifikation
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
1000 Streifen (5-er Packung/200) | |
MicroAmp™ | |
Enthält 1.000 MicroAmp™ 12-Kappen-Streifen (5 Packungen der Kat.-Nr. N8010534, 200 Stück pro Packung). Bei Raumtemperatur lagern. | |
96 | |
12-er Deckelstreifen |
Diverse | |
Thermocycler | |
Polypropylen | |
Gewölbte Kappen | |
1.000 Streifenkappen |