Learn More
TaqMan™, GTXpress™ TaqMan™ GTXpress™ Master-Mix
Kombiniert AmpliTaq™ schnelle DNA-Polymerase, UP, dNTPs, Tracking-Farbstoff und ROX™-Farbstoff in einem praktischen Einzelfläschchen.
148.00 € - 9670.00 €
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
---|---|
PCR-Methode | qPCR |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Genotypisierung |
Konzentration | 2X |
Beinhaltet: Enthält 2 x 50 ml TaqMan™ GTXpress™ Mastermix (2X-Mastermix mit AmpliTaq™ schnelle DNA-Polymerase, UP, dNTPs, Tracking-Farbstoff und ROX™ Farbstoff).
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10635975
|
Applied Biosystems™
4403311 |
1 ml |
148.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10239234
|
Applied Biosystems™
4401892 |
10 ml |
1182.00 €
4000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10625975
|
Applied Biosystems™
4401890 |
50 ml |
4885.00 €
20000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10605805
|
Applied Biosystems™
4401857 |
2 x 50 ml |
9670.00 €
40000 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TaqMan™ GTXpress™ Mastermix liefert präzise Genotypisierungsergebnisse mit robuster Leistung in weniger als 50 Minuten. Das 100 ml-Paket (2 x 50 ml) enthält Reagenzien, die für die Durchführung von 40.000 PCR-Reaktionen ausreichen (5 μl/Reaktion).
- Kompatibel mit Fast- und Standard-Thermocycling-Bedingungen
- Vorgemische Komponenten, die bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden, reduzieren erheblich die Assay-Vorbereitungszeit
- Validiert mit allen Arten von Applied Biosystems™ TaqMan™ Genotypisierungsassays
- Bei schlecht amplifizierten Reaktionen oder Reaktionen mit begrenzter Probenmenge können erweiterte PCR-Zyklen zum Einsatz kommen. Der TaqMan™ GTXpress™ Mastermix wird auch als Teil des TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kits verkauft, das innerhalb von 5 Min. für die PCR bereite DNA aus einer Vielzahl von Proben, von Blut über Tupfer bis hin zu Pflanzengewebe, liefert. Weitere Informationen zum TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit finden Sie im Applied Biosystems™ TaqMan™ Sample-to-SNP™ Kit-Protokoll.
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
Hoch | |
qPCR | |
Genotypisierung | |
2X |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.