missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aprepitant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16435797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16435797

Marke: Medchem Express HY10052

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Aprepitant (MK-0869) is a selective and high-affinity neurokinin 1 receptor antagonist with a Kd of 86 pM.

Aprepitant (MK-0869) is a selective and high-affinity neurokinin 1 receptor antagonist with a Kd of 86 pM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aprepitant
CAS 170729-80-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H21F7N4O3
Menge 5 mg
Synonym MK-0869 MK-869 L-754030
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.12 mM)
SMILES O=C1NC(CN2[C@H]([C@@H](O[C@@H](C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C)OCC2)C4=CC=C(F)C=C4)=NN1
Molekulargewicht (g/mol) 534.43
Formelmasse 534.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt