Learn More
Aprepitant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483058
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
200 Milligramm
5 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483058 10 mg -
16439626 50 mg -
16435797 5 mg 5 Milligramm
16410916 200 mg 200 Milligramm
16404366 100 mg 100 Milligramm
16401526 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16483058 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10052
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Aprepitant (MK-0869) is a selective and high-affinity neurokinin 1 receptor antagonist with a Kd of 86 pM.
Aprepitant (MK-0869) is a selective and high-affinity neurokinin 1 receptor antagonist with a Kd of 86 pM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aprepitant
CAS 170729-80-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H21F7N4O3
Menge 10 mg
Synonym MK-0869 MK-869 L-754030
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.12 mM)
SMILES O=C1NC(CN2[C@H]([C@@H](O[C@@H](C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C)OCC2)C4=CC=C(F)C=C4)=NN1
Molekulargewicht (g/mol) 534.43
Formelmasse 534.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death