Learn More
Hirschmann™ Graduierte Pipetten der Klasse AS mit brauner Graduierung, Typ 2
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Klasse AS graduierte Pipetten Typ 2 mit brauner Farbabstufung.
82.20 € - 96.00 €
Spezifikation
Klasse | AS |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Typ | Messpipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungsfarbe | Graduierungen | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungsfarbe | Graduierungen | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10304973
|
Hirschmann™
1101335 |
1 ml | Blau | 0,1 ml | 0,007 ml |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10542475
|
Hirschmann™
1101333 |
1 ml | Blau | 0,01 ml | 0,007 ml |
82.20 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10584005
|
Hirschmann™
1100360 |
10 ml | Bernsteinfarbig | 0,1 ml | 0,05 ml |
95.40 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10223293
|
Hirschmann™
1100370 |
25 ml | Bernsteinfarbig | 0,1 ml | 0,1 ml |
94.20 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10671154
|
Hirschmann™
1100353 |
5 ml | Bernsteinfarbig | 0,05 ml | 0,03 ml |
96.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10345303
|
Hirschmann™
1101354 |
5 ml | Blau | 0,1 ml | 0,03 ml |
90.60 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptringgraduierung
- Braun gefärbte Graduierung
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Spitze, Typ 2
- Mit Baumwollstopfenende ab Größe 5 ml und aufwärts
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
AS | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Messpipette |