missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Aramid Fabric Heat Resistant Gloves
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 cm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388, EN 407, EN 420 |
Material | Aramid |
Produkttyp | Heat-resistant Gloves |
Temperature (Metric) Max | 500°C |
Menge | 1/Pk. |
Beständig gegen | Heat |
Länge (metrisch) | 30 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'