Learn More
STEMCELL Technologies ArciTect™ T7 Endonuclease I Kit
Artikelnummer. 17139311
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
125 Reaktionen
25 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 17139311
Marke: STEMCELL Technologies 76022
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For estimation of CRISPR-Cas9 genome editing efficiency
  • ArciTect™ T7 Endonuclease I is the preferred enzyme for detecting genome editing such as insertions or deletions (INDELs) generated by CRISPR-Cas9
  • ArciTect™ T7 Endonuclease I Kit is comprised of ArciTect™ T7 Endonuclease I and ArciTect™ T7 Endonuclease I Buffer (10X), which have been tested and validated for use with the ArciTect™ CRISPR-Cas9 genome editing system
  • ArciTect™ T7 Endonuclease I recognizes and cleaves mismatched DNA, cruciform DNA structures, Holliday structures or junctions, heteroduplex DNA, and, less efficiently, nicked double-stranded DNA
  • Since the cleavage efficiency is proportional to the number of INDELs created at a specific DNA target, ArciTect™ T7 Endonuclease I Kit is used to estimate gene-editing efficiency in a rapid and cost-effective manner
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Estimation of CRISPR-Cas9 Genome Editing Efficiency
Menge 125 Reaktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.