Learn More
ARHGAP25 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14349-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16892944
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ARHGAP25 encode negative regulators of Rho GTPases, which are implicated in actin remodeling, cell polarity, and cell migration.
Spezifikation
Spezifikation
ARHGAP25
Polyclonal
Unconjugated
ARHGAP25
ARHGAP25, KAIA0053, KIAA0053
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
232201, 500246, 9938
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P42331, Q8BYW1
Arhgap25
ARHGAP25 Fusion Protein Ag5691
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human