Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank ohne integrierte Pumpe
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagetank ohne integrierte Pumpe verwendet ein geschlossenes Bagetanksystem, um Ihr vorbereitetes Reinwasser vor sekundärer Kontamination zu schützen.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ H2O-AOV-100-W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 47.00000kg
Beschreibung
- Speichert reines Wasser in dem innovativen, geschlossenen Arium™-Bagtank-System.
- Schützt reines Wasser vor sekundärer Kontamination.
- Ermöglicht eine konsistente Wasserqualität über einen längeren Zeitraum und sorgt so für langfristige, reproduzierbare Ergebnisse.
- Im Gegensatz zu typischen Wassertanks bietet der Arium™-Beutel ein hohes Maß an Anwendersicherheit und spart Zeit durch die Eliminierung komplexer Reinigungsprozesse mit Chemikalien.
Spezifikation
100 L | |
Arium Comfort, Arium Advance | |
Schwerkraft | |
EU-Stecker, Bagtank (ohne Beutel), Installationssatz |
85.2 cm × 51.4 cm × 58.7 cm | |
Reinwasser-Lagersystem, 100 l | |
Reinwasserspeicherung | |
47 kg |