Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagtank ohne integrierte Pumpe
Sartorius Stedim Biotech™ Arium™ Bagetank ohne integrierte Pumpe verwendet ein geschlossenes Bagetanksystem, um Ihr vorbereitetes Reinwasser vor sekundärer Kontamination zu schützen.
1340.00 € - 1760.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Arium Comfort, Arium Advance |
---|---|
Flussrate | Schwerkraft |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinwasserspeicherung |
Enthält | EU-Stecker, Bagtank (ohne Beutel), Installationssatz |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15841655
|
Sartorius Stedim Biotech™
H2O-AOV-50-W |
Reinwasser-Lagersystem, 50 l |
1340.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15923020
|
Sartorius Stedim Biotech™
H2O-AOV-100-W |
Reinwasser-Lagersystem, 100 l |
1760.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Speichert reines Wasser in dem innovativen, geschlossenen Arium™-Bagtank-System.
- Schützt reines Wasser vor sekundärer Kontamination.
- Ermöglicht eine konsistente Wasserqualität über einen längeren Zeitraum und sorgt so für langfristige, reproduzierbare Ergebnisse.
- Im Gegensatz zu typischen Wassertanks bietet der Arium™-Beutel ein hohes Maß an Anwendersicherheit und spart Zeit durch die Eliminierung komplexer Reinigungsprozesse mit Chemikalien.
Spezifikation
Arium Comfort, Arium Advance | |
Schwerkraft | |
Reinwasserspeicherung | |
EU-Stecker, Bagtank (ohne Beutel), Installationssatz |