Learn More
ARN2966, MedChemExpress
Beschreibung
ARN2966 is a potent post-transcriptional modulator of APP expression
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ARN2966 |
| CAS | 102212-26-0 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H12N2O |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 110 mg/mL (549.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=CC=C1NCC2=NC=CC=C2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.24 |
| Formelmasse | 200.24 |
| Mehr anzeigen |