Learn More
Arsen(III)-oxid, primärer Standard, ACS, 99.95 bis 100.05 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Used in the manufacturing of such products as glass and enamels. Arsenic trioxide is utilized in various studies on cellular processes, notably in investigations of leukemia and principal material for the production of many arsenic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Siedepunkt | 465°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Arsenic(III) oxide, primary standard |
Schmelzpunkt | 312.3°C |
Namenshinweis | For ACS analysis |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.95-100.05% |
UN-Nummer | UN1561 |
Merck Index | 14,804 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute acids and alkalies. Insoluble in organic solvents. Slightly soluble in water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Arsenic(III) oxide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Arsenic trioxide