Learn More
Thermo Scientific™ ART™ HLT 5000 uL Mehrkanalpipettenspitzen ohne Filter
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
Marke: Thermo Scientific™ 3896
22.96 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.64080kg
Beschreibung
Große Auswahl an Spitzentypen und Konfigurationen
Das Besondere am HydroLogix™ (HLT) Design ist die einzigartige Doppelwand, die bei sicherer Abdichtung nur einen Bruchteil an Kraft benötigt, um Standard-Pipettenspitzen auf den Pipettierer zu laden. Dadurch werden die Kräfte zum Abwerfen der Pipettenspitzen deutlich reduziert.
Spezifikation
MicroPoint | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Stumpf |
5000 μ l | |
Nicht steril | |
Großpackung | |
ART™ |